Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon en silicone Versilic™
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
9 mm
10 mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA relatives au contact alimentaire / BFR |
| Hauteur (métrique) | 19mm |
| Quantité | 500/boîte |
| Plage de températures (métrique) | -70 à 250°C |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 20 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon en silicone |