Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe en silicone Versilic™
Code produit. p-8000427
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
12.1 à 15.6 mm
17.7 à 22.1 mm
20.9 à 26.4 mm
27.6 à 36.3 mm
de 9,8 à 13,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11754598
Marque: Saint Gobain Life Sciences 46701050
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons à jupe en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
  • Résistant aux températures basses et élevées de -76°F (-60°C) à 482°F (250°C)
  • Translucide
  • Chimiquement et biologiquement neutres : approuvé par la FDA / BGA
  • La partie inférieure est moulée pour saisir l’extérieur du récipient et le bouchon creux supérieur comporte des dentelures annulaires pour fournir un joint étanche au bord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Conforme à la norme de la pharmacopée américaine classe 6
Diamètre (métrique) interne de 9,8 à 13,2 mm
Hauteur (métrique) 13 mm
Quantité 50/boîte
Plage de températures (métrique) –60 à 250°C
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone Versilic™