Learn More
Thermo Scientific™ Kits RT-PCR en 1 étape Verso
Code produit. 11862113 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Master Mix ReddyMix avec ThermoPrime Taq
Master Mix avec PCR Taq polymérase Thermo-Start (démarrage à chaud)
Master Mix with ThermoPrime Taq
Quantité:
400 réactions de 25 µl
80 réactions de 25 µl
80 x 25µL Rxns
Conditionnement:
40 réactions
400 réactions
80 réactions
Code produit. 11862113
Marque: Thermo Scientific™ AB1454LDA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour la RT-PCR dans cet ensemble complet de réactifs avec une enzyme de transcriptase inverse hautement processive, disponible avec Taq à démarrage à chaud ou normal.
Verso 1-Step RT-PCR system is a complete set of RT-PCR reagents that combines everything needed for RT-PCR. The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures. Verso also shows a better dynamic range than standard AMV or M-MuLV enzymes, with increases in template concentration giving rise to corresponding increases in product generated over a wider range of starting material concentrations.
The Verso system is available with ThermoPrime (standard PCR) or Thermo-Start (hot start) polymerase, the latter providing a more specific option that delivers higher yields and greatly reduces nonspecific primer extension before PCR. Thermo-Start Taq DNA Polymerase is a chemically-modified polymerase that remains inactive throughout the RT step, activated only by the high-temperature incubation (95°C for 15 minutes) prior to PCR.
An optional RT Enhancer is provided with kits and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment.
The Verso 1-step RT-PCR system is also available with a ReddyMix option, where the master mix contains a dye and precipitant that allow RT-PCR reactions to be loaded directly onto an electrophoresis gel. The red dye migrates between bromophenol blue and xylene cyanol at approximately 300 bp, depending on agarose concentration.
Kit Verso 1-Step ReddyMix
• Kit Verso 1-Step ReddyMix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à -20°C. Éviter les cycles de gel/dégel
Description Master Mix ReddyMix avec ThermoPrime Taq
Quantité 80 réactions de 25 µl
À utiliser avec (application) RT-PCR
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.