Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc Verso
Code produit. p-4526924
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
40 réactions
Conditionnement:
100 réactions
40 réactions
Code produit. 11822113
Marque: Thermo Scientific™ AB1453A
Edge
Effectuez une transcription robuste de l’ARN pour créer un pool d’ADNc complet.
Le système Verso permet une transcription inverse robuste et sensible grâce à la combinaison d’une enzyme RT de haute affinité, d’une méthode unique d’amorçage d’ARN et d’un système de tampon optimisé. L’enzyme RT Verso a une affinité de modèle d’ARN élevée et une activité réduite de RNase H pour transcrire également des sections paires avec une structure secondaire élevée. La méthode d’amorçage d’oligo dT ancré incluse améliore encore la sensibilité en augmentant l’efficacité de la transcription, et le tampon de synthèse d’ADNc a été optimisé pour atteindre un groupe d’ADNc complet et diversifié.
Le système Verso permet une transcription inverse robuste et sensible grâce à la combinaison d’une enzyme RT de haute affinité, d’une méthode unique d’amorçage d’ARN et d’un système de tampon optimisé. L’enzyme RT Verso a une affinité de modèle d’ARN élevée et une activité réduite de RNase H pour transcrire également des sections paires avec une structure secondaire élevée. La méthode d’amorçage d’oligo dT ancré incluse améliore encore la sensibilité en augmentant l’efficacité de la transcription, et le tampon de synthèse d’ADNc a été optimisé pour atteindre un groupe d’ADNc complet et diversifié.
  • Très sensible avec une large plage dynamique : peut inverser l’ARN transcrit d’une plage d’entrée de 1 pg à 1 μg.
  • Une réaction RT efficace permet une réduction de 75 % des temps de protocole (jusqu’à 30 minutes).
  • Stratégie d’amorçage unique pour une efficacité accrue et une grande flexibilité des modèles
  • L’enzyme RT de haute affinité se transcrit efficacement via des séquences d’ARN difficiles
  • Large plage de températures de fonctionnement (42 à 57°C) pour réussir avec des modèles riches en GC et d’autres modèles difficiles.
  • La séquence activatrice de RT incluse empêche le transfert d’ADN génomique, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I distinct
  • Inhibiteur de RNase inclus
  • Peut être associé à n’importe quel kit PCR pour une RT-PCR en 2 étapes complète.
Kit de synthèse d’ADNc
  • Inclut le mélange enzymatique RT avec inhibiteur d’ARNase, tampon 5X RT, hexamères aléatoires, Anchored Oligo dT, dNTP 20 mM, séquence activatrice de RT. (À utiliser dans les applications de RT-PCR à 2 étapes pour créer un pool d’ADNc complet avant la PCR. Les aliquotes de ce pool peuvent être utilisées dans des analyses PCR distinctes pour étudier plusieurs gènes.)
Compatibles avec :
  • Master Mix pour RT-PCR Verso en 1 étape
Recommandé dans les cas suivants :
  • Synthèse d’ADNc simple brin, RT-PCR à 2 étapes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique RT avec inhibiteur de RNase
• Tampon RT 5X
• Hexamères aléatoires
• Oligo (dT) ancré
• 20 mM de dNTP
• Séquence activatrice RT
Conserver à –20°C.
Format Kit
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 40 réactions de 20 μl
Transcriptase inverse Verso
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 40 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 11 kb
Matériau de départ ARN