Learn More
Verteporfin, MedChemExpress
Code produit. 16444257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444257
Marque: Medchem Express HYB0146
MedChemExpress Verteporfin (CL 318952) is a photosensitizer for photodynamic therapy to eliminate the abnormal blood vessels in the eye associated with conditions such as age-related macular degeneration. Verteporfin is a YAP inhibitor which disrupts YAP-TEAD interactions. Verteporfin induces cell apoptosis. Verteporfinis an autophagy inhibitor that blocks autophagy at an early stage by inhibiting autophagosome formation.
Verteporfin (CL 318952) is a photosensitizer for photodynamic therapy to eliminate the abnormal blood vessels in the eye associated with conditions such as age-related macular degeneration. Verteporfin is a YAP inhibitor which disrupts YAP-TEAD interactions. Verteporfin induces cell apoptosis. Verteporfinis an autophagy inhibitor that blocks autophagy at an early stage by inhibiting autophagosome formation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Verteporfin
CAS 129497-78-5
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H42N4O8
Quantité 50 mg
Synonyme CL 318952
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (6.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@]1(/C2=C/C(N3)=C4C)C(C(/C=C(C(C)=C/5C=C)\NC5=C/C6=N/C(C(CCC(OC)=O)=C6C)=C\C3=C4CCC(O)=O)=N2)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]1C(OC)=O.C[C@]7(/C8=C/C(N9)=C%10C)C(C(/C=C(C(C)=C/%11C=C)\NC%11=C/C%12=N/C(C(CCC(O)=O)=C%12C)=C\C9=C%10CCC(OC)=O)=N8)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]7C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 718.79
Poids de la formule 718.79
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.