Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches pour salle blanche Vertex™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
28 x 28 cm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Les lingettes sèches sont conçues pour une capacité de sorption élevée qui réduit le nombre de lingettes nécessaires pour le contrôle des déversements
- Le bord scellé minimise le dégagement de particules des bords de la lingette
- Irradiation aux rayons gamma et stérilité validée selon un niveau garanti de stérilité de 10⁻⁶ conformément aux directives de l’AAMI
- Faibles niveaux d’ions, de NVR (résidus non volatiles), de particules et de fibres (lingettes à faible liaison) pour une utilisation dans des applications de nettoyage critiques
- Conçu pour une capacité de sorption élevée : idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et l’application de solutions
- Testé pour la cytotoxicité et les endotoxines bactériennes afin d’obtenir un niveau supplémentaire d’assurance de contrôle de la contamination
- Conforme aux exigences USP <797> et USP <800> et convient à l’autoclavage
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester |
| Certifications/Conformité | ISO Classe 3 - 7, Classe 1 - 10 000, EU Grade A - D |
| Dimensions (L x l) | 28 x 28 cm |
| Quantité d’emballage | 5 x 20 essuyeurs/Sachets, 5 Sachets/Carton |