Learn More
Ohaus™ Kit de tige de support vertical
Code produit. 15722469 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
43 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15722469
Marque: Ohaus™ 30400050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de tige de support vertical OHAUS™ est adapté à une utilisation avec les supports des plateformes élévatrices de laboratoire.
  • Tige de support verticale pour maintenir la verrerie en toute sécurité
  • Cadres de laboratoire standard ou configurations personnalisables avec des options adaptées à n’importe quel espace ou application
  • Sélectionnez parmi les 13 kits de cadres de laboratoire préconfigurés (connecteurs et pieds inclus) pour tiges qui peuvent être achetées individuellement et combinées avec les accessoires OHAUS pour construire un cadre personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tige-support
Description Kit de tige de support vertical, 43 cm de long
Longueur (métrique) 43 cm