Learn More
Scientific Industries SI™ Porte-tubes vertical
Code produit. p-6966048
Click to view available options
Capacité de tube:
15 mL
50 ml
Microtubes de 50 ml, 15 ml
Nbre de positions:
12
3
6
6 tubes de 50 ml, 6 tubes de 15 ml, 12 microtubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15577365
Marque: Scientific Industries SI™ 83041244
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aucun accessoire supplémentaire requis. Le porte-tubes vertical Scientific Industries SI™ maintient en place les tubes et microtubes de 15 à 50 ml.
  • Maintient les tubes verticalement
  • Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse
  • Optimisé pour un vortex à grande vitesse avec un petit nombre de tubes
  • Aucun accessoire supplémentaire requis
Spécification
Capacité de tube 15 mL
À utiliser avec (équipement) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
Nbre de positions 6