Learn More
Contec™ Outil de retrait mains libres de têtes de serpillière VertiKlean MAX
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système à seaux compact
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Outil de retrait mains libres de têtes de serpillière VertiKlean MAX.
- Pour système de seaux compact.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Outil de retrait de la tête de serpillière, porte-sac à déchets |
| Code couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système à seaux compact |
| Description | Outil de retrait mains libres de têtes de serpillière VertiKlean MAX |
| Color-coded | No |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |