Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Oil Objectives, one 25 x 75 mm microscope slide
Click to view available options
Quantité:
1 support
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques du produit :
- Les supports de cuve EVOS™ permettent un ajustement parfait de votre lame de microscope, de votre flacon ou de votre plat de culture cellulaire ou de votre plaque à micro-puits sur la platine du système d’imagerie EVOS pour une précision accrue de l’alignement des échantillons.
- Les platines d’étagé EVOS contiennent des supports de récipients, ce qui augmente le nombre de supports de récipients disponibles pour les systèmes EVOS.
- Elles offrent un bon support pour le récipients tout en permettant une manipulation aisée, ces accessoires permettent de réaliser facilement des opérations d’imagerie en avec une ample gamme de supports de récipients.
Spécification
Spécification
| Type | Support de récipient pour système d’imagerie |
| Gamme de produits | EVOS |
| Description | Porte-récipient pour objectifs à huile, une lame de microscope de 25 x 75mm |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL |
| Capacité | 1 lame de microscope |
| Dimensions | 128 mm x 86 mm |
| Quantité | 1 support |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |