Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique, Sécurité ESD
Code produit. 11719574
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe arrondie
Pointe crochet
Pointe longue
Pointe plate
Pointue fine
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11719574
Marque: RUBIS NK7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles entièrement en plastique - Vestamid
  • Plastique Vestamid
  • Sûr ESD
  • Évite les rayures sur les composants délicats
  • Très bonne résistance mécanique
  • Facile à utiliser
  • Haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Type de pointe Pointue fine
Longueur (impériale) 4.72 in.
Matériau Plastique ESD
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Brucelles entièrement en plastique ESD
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Type Pinces
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.