Learn More
Chlorhydrate de vétérabutine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de vétérabutine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vetrabutine Hydrochloride |
| CAS | 9-4-5974 |
| Noms d’analytes ou de composants | Vetrabutine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H27 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Monzal hydrochloride, Vetrabutin chlorhydrate, Vetrabutine hydrochloride, Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Veratrylamine, N,N-dimethyl-alpha-(3-phenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO2.ClH/c1-21(2)18(12-8-11-16-9-6-5-7-10-16)17-13-14-19(22-3)20(15-17)23-4;/h5-7,9-10,13-15,18H,8,11-12H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1OC)C(CCCc2ccccc2)N(C)C |
| Nom IUPAC | 1-(3,4-dimetoxifenil)-N,N-dimetil-4-fenilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |