Learn More
3M™ Rouleau VHB™
Code produit. 17277800
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 m x 19 mm
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Couleur:
Gris
Noir
Transparent
Conditionnement:
4 rouleaux
Code produit. 17277800
Marque: 3M™ 7100223836
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le moyen puissant, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Conçu pour assurer des liaisons lorsqu’une haute tolérance à la température est nécessaire, y compris dans le cadre de procédés d’application de revêtement en poudre ou de peinture liquide.
  • La méthode permettant une liaison permanente rapidement et facilement offre une résistance élevée et une durabilité sur le long terme
  • L’adhésif sensible à la pression se lie au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible maintient les surfaces lisses. Même les bords sont invisibles en raison de sa transparence
  • Surtout pour les substrats à haute énergie de surface
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Éliminer le perçage, le broyage, le refaçonnage, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • L’absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d’impact
  • Crée une étanchéité permanente à l’eau, l’humidité et bien plus encore
  • Gamme professionnelle industrielle : emballage sous blister avec descriptions multilingues
  • Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Film VHB
Couleur Noir
Dimensions (L x l) 8 m x 19 mm
Modèle 5962 F
Conditionnement Conditionnement sous blister
Épaisseur (métrique) 1,6 mm