Learn More
Cole-Parmer™ Supports de pinces de grande capacité
Code produit. 12517336 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
11.9 cm
Capacité:
24 tubes à centrifuger standard de 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12517336
Marque: Cole-Parmer™ 2197
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation avec un ensemble de pinces d’une grande capacité 2195
  • Tapis en mousse robuste
Spécification
Type de produit Portoir
À utiliser avec (équipement) Vingt-quatre tubes à centrifuger à fond conique standard de 15 ml
Capacité 24 tubes à centrifuger standard de 15 ml
Longueur (métrique) 11.9 cm
Matériau Mousse
Quantité d’emballage Pièce