Learn More
Savillex™ Flacons à intérieur plat
Code produit. 11932185
Click to view available options
Volume (métrique):
7mL
15mL
22mL
30mL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11932185
Marque: Savillex™ 20000710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon PFA
• Flacon échantillon
• A compléter par bouchon et portoir vert en polypropylène PP, 69 x 174mm
• Flacon PFA
Spécification
Diamètre (métrique) externe 69 mm
Matériau Flacon PFA, bouchon en polypropylène
Volume (métrique) 7mL
Modèle Flacon d’échantillon à fond plat
Hauteur (métrique) 174 mm