Learn More
BOLA Vials, Rounded Bottom
Click to view available options
:
7 mL
Description
- Translucent
- Non-porous
- With round or conical bottom
- Screw cap
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Reusable |
| Volume (métrique) | 7 mL |
| Graduée | No |
| Type de filetage | S25 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |
| Certifications/Conformité | FDA Compliant |
| Afficher plus |