Learn More
Vidarabine, MedChemExpress
Code produit. 16431406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16431406
Marque: Medchem Express HYB0277
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.
Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vidarabine
Forme physique Solid
CAS 5536-17-4
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O4
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Ara-A Adenine Arabinoside 9-β-D-Arabinofuranosyladenine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (187.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.