Learn More
Olympus™ Adaptateur de montage pour caméra vidéo, montage en T, U-TMAD
Description
- Montage en T.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 64 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope BXFM |
| Longueur (métrique) | 43 mm |
| Poids (métrique) | 70 g |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.