Learn More
Socorex™ Module volumétrique pour micropipettes Acura™ à 8 canaux
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
50 μl
350 μL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
- Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
- Démontage et remontage sans outils.
- Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pipette à 8 canaux |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Module micropipette volumétrique |
| Volume (métrique) | 10 μL |
| À utiliser avec (application) | Pipette à 8 canaux |
| À utiliser avec (équipement) | Acura™ Electro 926 Micropipette |
| Quantité | 1 unité |