Learn More
Hirschmann™ Certificat d’étalonnage USP
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Certificat d’étalonnage USP individuel
- Marquages avec identification de l’instrument
- Le certificat de qualité et l’instrument sont équipés d’un numéro de série individuel
- Le certificat fournit les informations suivantes : le volume nominal, la tolérance prescrite selon l’USP, le volume réellement déterminé de l’instrument et l’incertitude de mesure
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Verrerie volumétrique, classe A/AS, certifié conforme à la norme USP |
| Type de produit | Certificat de performance USP |