Learn More
Amsta Rostfritt Cuillères en acier inox
Code produit. 11701836
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
1,5 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11701836
Marque: Amsta Rostfritt 517551,5
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Godets fabriqués pour la manipulation de produits chimiques, etc. Fabriqués avec une plaque d’acier inox résistante à l’acide de 0,8 mm (EN1.4404).
Entièrement soudés avec des poignées brasées antidérapantes avec les mains sales.
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) 1,5 L