Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Isolement de l’ARN à partir de très petites quantités d’échantillons telles que biopsie ou cellules uniques
- Récupération et intégrité de l’ARN excellentes
- ARN concentré pour applications sensibles en aval par élution en très faibles volumes à partir de 5 μl
- rDNase incluse pour l’élimination de l’ADN sur colonne
- NucleoSpin™ Filtres (broyeurs) – homogénéisation efficace et réduction de la viscosité
- ARN de grande qualité, prêt à l’emploi pour la RT-PCR et d’autres applications
- Agent réducteur TCEP – ß-mercaptoéthanol non nécessaire
Applications
- Isolement d’ARN issu de cellules de culture
- Isolement d’ARN issu de sang
- Isolement d’ARN issu de cryosections
- Isolement d’ARN issu de cellules capturées par laser
- Isolement d’ARN issu de petites quantités d’échantillons végétaux
- Isolement d’ARN à partir d’échantillons stockés dans RNAlater™
- Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie matricielle,
- Dosages de protection de RNase
Spécification
Spécification
| Format | Mini-colonne de centrifugation - Modèle XS |
| Type de produit final | NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN |
| À utiliser avec (application) | Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus, de cryosection et de cellules capturées au laser |
| Comprend | Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP |
| Nbre de réactions | 10 |
| Type de produit | Colonne NucleoSpin™ RNA XS |
| Quantité | 1 de chaque |
| Rendement | 0.1 to 1.5 ng (102 HeLa cells), 10 to 15 ng (103 HeLa cells), 100 to 150 ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500 ng (105 HeLa cells) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr