Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA sApo-1/Fas platine pour humain eBioscience™
Code produit. 15521827
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15521827
Marque: Invitrogen™ BMS245TEN
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’un anticorps monoclonal dirigé contre le sAPO-1/Fas humain
  • Anticorps monoclonal anti-sAPO-1/Fas humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon de sAPO-1/Fas humain lyophilisé, 2 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA d’APO-1/Fas soluble humaine permet de quantifier la sAPO-1/Fas soluble humaine dans le sérum humain ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement la sAPO-1/Fas humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’APO-1/Fas humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le FAS (Fas, CD95, APO-1) est une glycoprotéine transmembranaire de 46 kDa qui fonctionne comme récepteur de mort cellulaire de la superfamille TNFR (récepteur du facteur de nécrose tumorale). Le FAS existe également sous une forme soluble, d’un poids d’environ 26 kDa. La stimulation de FAS entraîne l’agrégation de ses domaines de mort intracellulaires associés au FAS (FADD), la formation du complexe de signalisation induisant la mort (DISC) et l’activation des caspases. Le traitement auto-protéolytique des caspases dans le complexe déclenche une cascade en aval qui conduit à l’apoptose. Il a été démontré que le FAS active les NF-kappaB, MAPK3 / ERK1, MAPK8 / JNK, et qu’il est impliqué dans la transduction des signaux de prolifération dans les fibroblastes diploïdes normaux et les cellules T. Au moins huit variantes de transcription à épissage alternatif codant sept isoformes distinctes ont été décrites. Les isoformes dépourvues de domaine transmembranaire peuvent réguler négativement l’apoptose médiée par l’isoforme pleine longueur. On a démontré que le système de ligand Fas / Fas joue un rôle dans un certain nombre de maladies humaines, telles que le sida, l’hépatite ou le cancer. On suppose également que l’induction de l’apoptose par la voie du ligand FAS est impliquée de façon prédominante dans les réponses immunitaires antivirales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P25445
Plage de dosage 15,6-1,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 13,2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 355
Symbole de gène(s) ALPS1A,APO-1,APT1,CD951,FASTM,TNFRSF6,FAS
Coefficient de variation inter-dosage 3.1%
Coefficient de variation intra-dosage 4.5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CD95, récepteur Fas, APT 1, ALPS 1 A, TNFRSF6
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche