Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser Plus
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1 ml
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Incréments:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
- Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
- Léger et facile à utiliser
- Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
- Le système de recirculation du milieu permet de récupérer le milieu inutilisé dans l’appareil et de le remettre dans un flacon
- Tête de distribution pivotante à 360°
- Connecteur universel à l’arrière de l’instrument destiné au séchage des tubes et des filtres
- Vannes remplaçables par l’utilisateur
- Entièrement autoclavables
- Disponible en différents volumes compris entre 0,2 et 60 ml
Spécifications
- Autoclavage : entièrement autoclavable (121°C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Raccord fileté pour flacon : A45
- Longueur : 173 mm (5 ml)
- Adaptateurs de flacon inclus : A32, A38, S40
- Poids : 388 g (5 ml)
Matériaux
- Piston : céramique A2IO3 très pure (99,7 %)
- Cylindre : verre borosilicaté 3.3
- Bloc-vanne : Halar (ECTFE)
- Bille de vanne : verre borosilicaté 3.3
- Siège de vanne : verre borosilicaté 3.3
- Ressort de vanne : Hastelloy (99,7 %)
Stockage
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40°C
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| Angle | 360° Rotating Dispensing Head |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon Prospenser Plus |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gray and White |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Dispensing |
| Comprend | Adaptateurs pour flacons A32, A38, S40 |
| Incréments | 0,10 ml |
| Précision | 0.60% |
| Afficher plus |