Learn More
Mps1-IN-3, MedChemExpress
Code produit. 16417867
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16417867
Marque: Medchem Express HY124015mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mps1-IN-3
CAS 1609584-72-6
Couleur Light Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H31N7O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 537.63
Poids de la formule 537.63
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only