Learn More
Sacubitril/Valsartan, MedChemExpress
Code produit. 16433507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16433507
Marque: Medchem Express HY18204A
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Sacubitril/Valsartan (LCZ696), comprised Valsartan and Sacubitril (AHU377) in 1:1 molar ratio, is a first-in-class, orally bioavailable, and dual-acting angiotensin receptor-neprilysin (ARN) inhibitor for hypertension and heart failure. Sacubitril/Valsartan ameliorates diabetic cardiomyopathy by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosis.
Sacubitril/Valsartan (LCZ696), comprised Valsartan and Sacubitril (AHU377) in 1:1 molar ratio, is a first-in-class, orally bioavailable, and dual-acting angiotensin receptor-neprilysin (ARN) inhibitor for hypertension and heart failure. Sacubitril/Valsartan ameliorates diabetic cardiomyopathy by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sacubitril/Valsartan
Forme physique Powder
CAS 936623-90-4
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C48H55N6Na3O8.2.5H2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme LCZ696
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (104.39 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.19 mM)
SMILES O=C(CCC(O[Na])=O)N([C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O)[H].O=C(O[Na])[C@@H](N(C(CCCC)=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5[Na])C=C3)C(C)C.[2.5H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 957.99
Poids de la formule 957.99
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only