Learn More
MedChemExpress Amylin, amide, human
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Spécification
Spécification
| Pureté | 96.9% |
| CAS | 122384-88-7 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 3903.28 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | DAP amide, human |