Learn More
Daprodustat, MedChemExpress
Code produit. 16467418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16467418
Marque: Medchem Express HY17608
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Daprodustat
Forme physique Solid
CAS 960539-70-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27N3O6
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme GSK1278863
Informations sur la solubilité DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CNC(C(C(N1C2CCCCC2)=O)C(N(C3CCCCC3)C1=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 393.43
Poids de la formule 393.43
Pourcentage de pureté 98.71%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only