Learn More
Telotristat ethyl, MedChemExpress
Code produit. 16478227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16478227
Marque: Medchem Express HY13055A
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telotristat ethyl
CAS 1033805-22-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H26ClF3N6O3
Quantité 5 mg
Synonyme LX1032LX1606
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 574.98
Poids de la formule 574.98
Pourcentage de pureté 99.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only