Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Poids moléculaire | 422.52 g/mol |
| CAS | 23554-98-5 |