Learn More
CID5721353, MedChemExpress
Code produit. 16483048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16483048
Marque: Medchem Express HY100502
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CID5721353
CAS 301356-95-6
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9BrN2O6S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 457.28
Poids de la formule 457.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only