Learn More
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Code produit. 16492159
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492159
Brand: Medchem Express HYB0415
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Fluocinolone (Acetonide)
CAS 67-73-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30F2O6
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 452.49
Poids de la formule 452.49
Pourcentage de pureté 97.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.