Learn More
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour SF75plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SF75plus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
- Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
- Licence de base pour le contrôle d’une unité
- Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis |
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur SF75plus |
| Type de produit | Logiciel |