Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité combinée
Code produit. 17702549 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Modèle:
K90.196.120.MF.FWAS
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 17702549
Marque: asecos™ 3033300130338
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Armoire de stockage de sécurité
  • Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
  • Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
  • Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
  • Installation facile : pieds réglables intégrés
  • Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
  • Résistance au feu 90 minutes
  • Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
  • NF EN 16121/16122
  • certifiée GS
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Profondeur (métrique) extérieure 617 mm
Profondeur (métrique) 617 mm
Description Combi safety storage cabinet K-PHOENIX-90 model K90.196.120.MF.FWAS light gray (RAL 7035), interior equipment with 3 x shelf (stainless steel), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (stainless steel), 4 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 x 450 x 1742 mm (left), 542 x 491 x 862 mm (right top and bottom)
Dimensions (P x L x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Modèle de porte Wing
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1969 mm
Comprend Cabinet and interior equipment, Door-open Arrest System
Capacité de charge 30 kg, 75 kg, 25 kg
Modèle K90.196.120.MF.FWAS
Nbre de portes 3
Nbre d’étagères 3, 4
Type d’étagère Pull-out Shelves
Revêtement de surface unie
Largeur (métrique) extérieure 1197 mm
Largeur (métrique) d’étagère 443 mm
Largeur (métrique) 1197 mm
Couleur Light Gray
Profondeur (impériale) extérieure 24,29 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,52 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1742 mm (Left), 862 mm (Right)
Matériau Gypsum
Type de produit Combi Safety Storage Cabinet
Largeur (impériale) extérieure 47,13 in
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado