Learn More
asecos™ Rayonnage avec bac de rétention de acier
Code produit. 17856416 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17856416
Marque: asecos™ 13148
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour un remplissage et stockage sûr de substances dangereuses présentant un risque de pollution de toutes les classes de risque
  • pour le stockage d’huiles, peintures et vernis
  • Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
Spécification
Capacité (impériale) 17.2 gal.
Capacité (métrique) 65 L
Matériau Acier
Type Drum Rack
Longueur (impériale) 29.72 in.
Longueur (métrique) 755.00 mm
Largeur (impériale) 29.72 in.
Largeur (métrique) 755.00 mm
Hauteur (impériale) 61.81 in.
Hauteur (métrique) 1570.00 mm
Profondeur (impériale) 25.00 in.
Profondeur (métrique) 635.00 mm
Poids (impériale) 145.50 lb.
Poids (métrique) 66 kg