Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Code produit. 17891234
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-4 à +158°F
-40 à +160°F
0 à 200 ° F
14 à 230°F
14 à 316,4°F
25 à 125°F
32 à 212°F
50 à 550°F
Dimensions de l’écran:
2,54 cm de diamètre
4,5 cm de diamètre
5,1 cm de diamètre
6,62 cm de diamètre
7,6 cm de diamètre
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longueur (impériale) de sonde:
5 po
15,24 cm
8 po
12 po
36 po
48 po
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17891234
Marque: VEE GEE 82550
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dial thermometers of varying sizes based on personal preferences.
  • The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
  • It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Spécification
Dimensions de l’écran 4,5 cm de diamètre
À utiliser avec (application) Food & beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing
Comprend Clip for container mounting
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 20.3 cm
Matériau Metal
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Description Larger dial size than common pocket thermometers for easier reading.
Température max. (impériale) 550°F
Température max. (métrique) 287.8°C
Température (impériale) min. 50°F
Température min. (métrique) 10°C
Plage de températures (impériale) 50 à 550°F
Plage de températures (métrique) 10 to 287.87°:C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 5°F
Immersion Length 20,3 cm