Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human ATBF1/ZFHX3 GST (N-Term) Protein
Code produit 18380178 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18380178 10 μg 10µg
18378847 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18380178 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00000463Q0110ug
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 463
Poids moléculaire M.W. (Theoretical): 36.74 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène Alpha-fetoprotein enhancer-binding protein, AT motif-binding factor, AT motif-binding factor 1, ATBF1alpha-fetoprotein enhancer binding protein, AT-binding transcription factor 1ATBT, ZFH-3, zinc finger homeobox 3, zinc finger homeobox protein 3, Zinc finger homeodomain protein 3, ZNF927
Symbole de gène(s) ZFHX3
Catégorie de recherche Prostate Cancer
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine ATBF1/ZFHX3