Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Kua-UEV GST (N-Term) Protein
Code produit 18652261 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18652261 25 μg 25µg
18601291 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18652261 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00387522Q0125ug
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 387522
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 33.55 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène CROC1, CROC-1, CROC1B, CROC-1 B, KUA-UEV, TMEM189-UBE2V1 fusion protein, TMEM189-UBE2V1 readthrough, TMEM189-UBE2V1 readthrough transcript, TRAF6-regulated IKK activator 1 beta Uev1A, transmembrane protein 189-ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 read-through, UBE2V, UEV1, UEV-1
Symbole de gène(s) TMEM189-UBE2V1
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine Kua-UEV