Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, 384 well
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
Mise à niveau 1, 1 plaque de 384 puits
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Comprend un bloc de 96 puits standard (0,2 ml), un couvercle chauffant, un adaptateur de plaque et un kit de calibrage.
Vitesse de réaction : Norme
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à 384 puits |
| Contenu et stockage | 384-well Block, Heated Cover, Plate Adaptor and Calibration Kit. |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ |
| Capacité | 1 plaque à 384 puits |
| Gamme de produits | ViiA |
| Type de produit | Kit de mise à niveau du bloc système |
| Description | Plaque à 384 puits |
| Quantité | Mise à niveau 1, 1 plaque de 384 puits |