Description
- Léger et confortable
- En vinyle de 4 mil d’épaisseur
- Bordure en coton cousu pour un maintien sûr de tous les bords
- Attaches solides à l’arrière, doublement renforcées par des œillets métalliques et une triple couche de matériau à la taille
- Non absorbant et résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Vinyle |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Attaches |
| Stérilité | Non stérile |
| Structure | Bordure en coton cousu pour un maintien sûr de tous les bords |
| Dimensions (L x l) | 91 x 69 cm (36 x 27 po) |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Afficher plus |