Learn More
Vilanterol trifenatate, MedChemExpress
Code produit. 16448637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16448637
Marque: Medchem Express HY14300A5mg
MedChemExpress Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.
Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vilanterol trifenatate
CAS 503070-58-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H49Cl2NO7
Quantité 5 mg
Synonyme GW642444 trifenatate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (129.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO.O=C(O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 774.77
Poids de la formule 774.77
Pourcentage de pureté 97.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.