missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vilazodone Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200100921
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16486008

Marque: Medchem Express HY14261

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.

Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.

Spécification

Nom chimique ou matériau Vilazodone Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 163521-08-2
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28ClN5O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme EMD 68843 HydrochlorideSB659746A Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (52.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 477.99
Poids de la formule 477.99
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis