Learn More
Vilazodone, MedChemExpress
Code produit. 16496008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16496008
Marque: Medchem Express HY14262
MedChemExpress Vilazodone (EMD 68843; SB 659746A) is a potent, selective and orally active serotonin reuptake inhibitor (SSRI) and partial 5-HT1A receptor agonist. Vilazodone exhibits antidepressant efficacy in vivo can be used for the research of major depressive disorder (MDD) and affective disorders.
Vilazodone (EMD 68843
Spécification
Nom chimique ou matériau Vilazodone
Forme physique Solid
CAS 163521-12-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H27N5O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme EMD 68843 SB659746A
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 441.52
Poids de la formule 441.52
Pourcentage de pureté 99.02%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.