Learn More
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16432007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16432007
Marque: Medchem Express HY13780
MedChemExpress Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinblastine sulfate
CAS 143-67-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C46H60N4O13S
Quantité 50 mg
Synonyme Vincaleukoblastine sulfate salt
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM)
SMILES [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 909.05
Poids de la formule 909.05
Pourcentage de pureté 98.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.