Learn More
Vincamone, Mikromol™
Description
Vincamone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vincamone |
| CAS | 4880-88-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Vincamone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H22 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Desphosphoryltenofovir, (3alpha,16alpha)-Eburnamenin-14(15H)-one, Vincamone (7CI,8CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenin-14(15H)-one deriv., (-)-Eburnamonine, (-)-Vincamone, (-)-cis-Eburnamonine, (3alpha,16alpha)-Eburnamonine, 16-Oxoeburnane, CH 846, Cervoxan, Eburnal Ritardo, Vinburnine, cis-Vincamone, l-Eburnamonine |
| SMILES | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=O)C2)c5ccccc45 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.38 |
| Quantité | 25 mg |
| Afficher plus |