Learn More
Vinpocétine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vinpocetine |
| CAS | 42971-09-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Vinpocetine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H26 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Vinpocetine, Ethyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Apovincaminic acid ethyl ester, (+)-cis-Apovincaminic acid ethyl ester, AY 27255, Apovincaminic acid ethyl ester, Bravinton, Cavinton, Ceractin, Ethyl (+)-apovincaminate, Ethyl (+)-cis-apovincaminate, Ethyl apovincaminate, RGH 4405, TCV 3B, Ultra-Vinca, cis-Apovincaminic acid ethyl ester, (3alpha,16alpha)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCCN3CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45 |
| Afficher plus |