Learn More
Acétate de vinyle 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323996 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010383ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylacetate
CAS 108-05-4
Noms d’analytes ou de composants Vinylacetate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C4 H6 O2
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 86,0368 g/mol