Learn More
Acétate de vinyle, 99 %, stab. avec 8-12 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023147
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11463890
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16247.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de vinyle est utilisé dans la préparation d’émulsions d’acétate de polyvinyle et d’alcool polyvinylique. Il agit comme précurseur de l’acétate de polyvinyle. Il sert d’ingrédient dans la colle de meubles. Il est également utilisé pour préparer des copolymères avec d’autres monomères tels que l’éthylène, l’acide acrylique. De plus, il est utilisé pour fabriquer des adhésifs, des peintures et des plastiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les peroxydes, l’acide chlorosulfonique, l’imine d’éthylène, l’acide chlorhydrique, l’oléum, l’acide nitrique, l’acide sulfurique et l’2-aminoéthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-05-4
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008713
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl acetate
Note relative au nom stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Point de fusion -100°C
Densité 0.932
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Point d’éclair −8°C (18°F)
Odeur Sweet
Formule linéaire CH2=CHO2CCH3
Indice de réfraction 1.396
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vinyl acetate