Learn More
Acétate de vinyle, + de 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
Code produit. 10254950
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-05-4, 123-31-9
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl acetate
Point de fusion -93°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Point d’éclair -8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH=CH2
Indice de réfraction 1.3940 to 1.396
Quantité 25 mL
Beilstein 02,I,63
Fieser 01,1271; 12,565
Merck Index 15,10189
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 23g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether,soluble in acetone,benzene and chloroform
Stabilisateur 3 to 15ppm (hydroquinone)
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyl acetate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vinyl acetate, Hydroquinone