Learn More
Acétate de vinyle, Mikromol™
Code produit 17972486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17972486 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0537.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de vinyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylacetate
CAS 108-05-4
Noms d’analytes ou de composants Vinylacetate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C4 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 86,0368 g/mol